A65409
3-Picolylamine
≥99%
Sinonimo/i:
3-(Aminomethyl)pyridine
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. ebollizione
73-74 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−21 °C (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1cccnc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2
HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?