A65158
4-(Aminomethyl)piperidine
96%
Sinonimo/i:
4-AMP, 4-Piperidinemethanamine
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. eboll.
200 °C (lit.)
Punto di fusione
25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
NCC1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6,8H,1-5,7H2
LTEKQAPRXFBRNN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Evaulated as a small molecule inhibitor of CD4-gp120 binding
Reagent
- Involved in solvothermal preparation of germanium oxide hydroxide 3D net zeotype
- Involved in zeolite synthesis
Coupling agent for adhesive systems
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?