Documenti fondamentali
510483
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)nickel(II)
About This Item
Formula condensata:
Ni(C5H4C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
P. eboll.
90 °C (lit.)
Densità
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ni/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
VWHXTCKWIVCDGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 28 Nickel
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.