Documenti fondamentali
493422
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)21CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
272 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
85-86 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i24+1
QZZGJDVWLFXDLK-MCHSYIMZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)