Key Documents
8.00399
Sigma-Aldrich
Myristic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Myristic acid, Tetradecanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)12COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
208-875-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
326 °C/1013 hPa
Punto di fusione
52-56 °C
Temp. transizione
flash point >165 °C
Solubilità
1.07 mg/L
Densità
0.8622 g/cm3 at 54 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Trimyristin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2500100
Trimyristin
Lauric acid &#8805;98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W261408
Lauric acid
Palmitic acid BioXtra, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
P5585
Palmitic acid
Palmitic acid &#8805;99%
Sigma-Aldrich
P0500
Palmitic acid
Stearic acid Grade I, &#8805;98.5% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
S4751
Stearic acid
Acido oleico &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Acido oleico