Documenti fondamentali
489581
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-d
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14CH2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
287 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
0.776 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D
DCAYPVUWAIABOU-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)