Documenti fondamentali
588326
Sigma-Aldrich
1-Bromohexadecane-16,16,16-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Cetyl bromide-16,16,16-d3, Hexadecyl bromide-16,16,16-d3
About This Item
Formula condensata:
CD3(CH2)14CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
P. ebollizione
190 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-18 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3
HNTGIJLWHDPAFN-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
350.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
177 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)