Documenti fondamentali
604844
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(indole ring-2-13C)
98 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC10H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
96% (CP)
Attività ottica
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
280-285 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1[13cH][nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i6+1
QIVBCDIJIAJPQS-XJBDPXLPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Aniline-13C6 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
485497
Aniline-13C6
Indole ≥99%
Sigma-Aldrich
I3408
Indole
L-Tryptophan reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T0254
L-Tryptophan