Documenti fondamentali
606146
Sigma-Aldrich
Vanillin-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxybenz(aldehyde-13C)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC7H8O3
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)[13CH]=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i5+1
MWOOGOJBHIARFG-HOSYLAQJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)