605077
Boc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1
QVHJQCGUWFKTSE-IJPZVAHNSA-N
Confezionamento
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)