489034
DL-Lysine-4,4,5,5-d4 dihydrochloride
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2(CD2)2CH2CH(NH2)CO2H · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
190 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl.Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i1D2,2D2;;
JBBURJFZIMRPCZ-RIZDZYNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?