616214
L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
H2N(CD2)4CH(NH2)CO2H · HCl
Peso molecolare:
190.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
263-264 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D2;
BVHLGVCQOALMSV-RLIARQKESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?