Documenti fondamentali
607665
Sigma-Aldrich
L-Lysine-6-13C,ε-15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H215N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
Peso molecolare:
184.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
263-264 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i4+1,7+1;
BVHLGVCQOALMSV-XYHPNNNYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)