Key Documents
489026
Sigma-Aldrich
DL-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 dihydrochloride
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H2N(CD2)4CH(NH2)CO2H·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
190 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
JBBURJFZIMRPCZ-VHGLFXLXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)