Documenti fondamentali
487015
Sigma-Aldrich
Propene-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propylene-2-13C
About This Item
Formula condensata:
CH313CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
43.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
1.48 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
15.4 atm ( 37.7 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
gas
Temp. autoaccensione
860 °F
P. ebollizione
−47.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−185 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][13C](C)=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i3+1
QQONPFPTGQHPMA-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
100 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 32 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Note legali
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-162.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-108 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)