600067
Poly(propylene-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+1 (per repeating unit)
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)