Documenti fondamentali
600075
Sigma-Aldrich
Poly(propylene-2-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
[CH213CH(CH3)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Spostamento di massa
M+1 (per repeating unit)
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)