427861
Polypropylene
Isotactic, average Mw ~340,000, average Mn ~97,000
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
beads
Indice di fluidità
4 g/10 min (230°C/2.16kg)
PM
average Mn ~97,000
average Mw ~340,000
Durezza
99 (Rockwell R, ASTM D 785-A)
Temp. transizione
Tm 160-165 °C
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?