44165
Dodecylethyldimethylammonium bromide
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
Dimethyldodecylethylammonium bromide, Dodecyldimethylethylammonium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
powder
PM
322.37 g/mol
tecniche
ion chromatography: suitable
titration: suitable
Punto di fusione
185-188 °C (lit.)
185-190 °C
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(3,4)6-2;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
FFGSPQDSOUPWGY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- As a growth-directing surfactant in the synthesis of monodisperse gold nanorods.
- As a surfactant in the synthesis of poly(methyl methacrylate)-poly(N-isopropylacrylamide) core-shell particles via emulsion polymerization.
- As an additive in the synthesis of mesoporous nanocrystalline TiO2 microspheres to increasing the degree of crystallization and modification in the texture of TiO2.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?