H9151
Esadeciltrimetilammonio bromuro
BioXtra, ≥99%
Sinonimo/i:
CTAB, Cetiltrimetilammonio bromuro, Cetrimonio bromuro, Palmitiltrimetilammonio bromuro
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
powder or crystals
PM
micellar avg mol wt 62,000
Numero d'aggregazione
170
Impurezze
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
Punto di fusione
248-251 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
10
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- in gold nanorods preparation
- as an additive in Ugi reaction
- as a surfactant
- for homogenisation of intestinal tissues for myeloperoxidase activity
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
244 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?