43504
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
Ethoxyamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
99.0-101.0% (wt., AT)
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
130-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CCON
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H
NUXCOKIYARRTDC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Separation and analysis of complex monosaccharide mixtures using chromatography techniques.
- Analysis of carbohydrates in complex matrices of biological and synthetic origin using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?