Documenti fondamentali
78725
Sigma-Aldrich
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
Phenoxyamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5ONH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.59
Beilstein:
4326059
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
powder
Punto di fusione
~132 °C (dec.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NOc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)