Key Documents
186465
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H11NHOH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
166-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c8-7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-8H,1-5H2;1H
SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of:
  • 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone
  • hexahydroisoxazolequinoline analogs
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reactions of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5 (2H)-isoxazolone.
Wicks JZW and Patel PP.
The Journal of Organic Chemistry, 46(20), 4068-4069 (1981)
Tricyclic-isoxazolidine analogues via intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition reactions of nitrones.
Saubern S, et al.
Tetrahedron, 66(14), 2761-2767 (2010)