413321
Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane
98%
Sinonimo/i:
[2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyl]trimethoxysilane, 2-(7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl-trimethoxysilane, 3-(2-Trimethoxysilylethyl)cyclohexene oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. eboll.
310 °C (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCC1CCC2OC2C1)(OC)OC
InChI
1S/C11H22O4Si/c1-12-16(13-2,14-3)7-6-9-4-5-10-11(8-9)15-10/h9-11H,4-8H2,1-3H3
DQZNLOXENNXVAD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- a photoacid generator activated by two photon excitation.
- nanoscale polymeric structures (width: 65 nm) using 520 nm femtosecond pulse excitation.
Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane may be used as a precursor to form SiCOH film via sol-gel. The silane may be used to functionalize alumina nanoparticles towards the fabrication of polyamide 12/alumina nanocomposites. 4 Basalt fibers were functionalized with this silane and its consequent effect on the fabrication of basalt fiber–epoxidized vegetable oil matrix composite materials was analyzed.
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?