411523
3,5-Dibromobenzoic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.91
Beilstein:
1940691
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,5-Dibromobenzoic acid is 3,5-dibromo-substituted benzoic acid.
Applicazioni
3,5-Dibromobenzoic acid may be used for the following syntheses:
- (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate
- di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate
- (L)-methyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phenylpropanoate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Syntheses and enantioselective recognition of chiral poly (phenyleneethynylene) s bearing bulky optically active menthyl groups
Shinohara K-i, et al.
Polymer, 42(1), 351-355 (2001)
Synthesis of 5-substituted 1, 3-[bis (2, 2': 6', 2 ?-terpyridin-4'-ylethynyl)] benzene ligands and their coordination-driven self-assembly.
Hwang, S-H, et al.
Designed Monomers and Polymers, 9(5), 413-424 (2006)