409405
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
97%
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)-2-chlorotrisilane, 2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, Tris(trimethylsilyl)chlorosilane, Tris(trimethylsilyl)silyl chloride
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)[Si](Cl)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27ClSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
HCOROOJWVHFMRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Used for:
- Insertion into a P-P bond
- Diastereoselective aldol and cascade reactions
- Preparation of hypersilyl substituted monophosphines and diphosphines
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The super silyl group is a powerful tool for the synthetic chemist, showing great efficacy in various carbon–carbon bond forming reactions.