87642
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
≥97.0%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(trimethylsilyl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
≥300 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36Si5/c1-13(2,3)17(14(4,5)6,15(7,8)9)16(10,11)12/h1-12H3
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?