Documenti fondamentali
281875
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)isopropylsilane
97%
Sinonimo/i:
Chloro-isopropyl-dimethylsilane, DMIPSCl, Dimethylisopropylchlorosilane, Dimethylisopropylsilyl chloride, Isopropyldimethylchlorosilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHSi(CH3)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.70
Beilstein:
1732089
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
109-110 °C/738 mmHg (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(2)7(3,4)6/h5H,1-4H3
YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)