337005
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
97%
Sinonimo/i:
TIPDSiCl2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?