262021
Di-tert-butylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Sinonimo/i:
DTBS ditriflate, Di-tert-butylsilyl ditriflate, Trifluoromethanesulfonic acid di-tert-butylsilylene ester
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. eboll.
73-75 °C/0.35 mmHg (lit.)
Densità
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18F6O6S2Si/c1-7(2,3)25(8(4,5)6,21-23(17,18)9(11,12)13)22-24(19,20)10(14,15)16/h1-6H3
HUHKPYLEVGCJTG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a Boekelheide promoter to synthesize pyrrolidines and piperidines via intramolecular cyclization.
- As a protecting group reagent for 1,3-diols used recently in a synthesis of N-homoceramides.
- For selective α-galactosylation in the synthesis of α-galactosyl ceramides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter