Documenti fondamentali
637939
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
95%
Sinonimo/i:
2,4,6-Triisopropylbromobenzene, 2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(C(C)C)c(Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(16)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene can be used in the synthesis of 1-fluoro-2,4,6-triisopropylbenzene, a fluorine-substituted aromatic building block for agrochemical synthesis and pharmaceutical production. It can also be used in the synthesis of di-2,4,6-triisopropylphenyl diselenide via reaction with metallic selenium in the presence of tertiary-butyl lithium.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
"Stereoselective synthesis of (E)-1-iodo-1-selenoalkenes via hydroalumination?iodination of 1-alkynyl selenides"
Balado-Perez S, et al
Tetrahedron Letters, 46(29), 4883-4886 (2005)