Key Documents
B71608
Sigma-Aldrich
2-Bromomesitylene
98%
Sinonimo/i:
2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene
About This Item
Formula condensata:
1,3,5-(CH3)3C6H2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.09
Beilstein:
1907245
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.552 (lit.)
P. eboll.
225 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromomesitylene can be used as a reactant for carbon-carbon bond formation and cleavage reactions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)