115851
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene
98%
Sinonimo/i:
2-Bromo-m-xylene
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
P. eboll.
206 °C (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?