161004
1,3,5-Triisopropylbenzene
95%
Sinonimo/i:
1,3,5-Tri(propan-2-yl)benzene, 1,3,5-Tris(1-methylethyl)benzene, 1,3,5-Tris(isopropyl)benzene, 1,3,5-Tris(propan-2-yl)benzene, 2,4,6-Triisopropylbenzene
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
232-236 °C (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(cc(c1)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?