372757
Fluorosilicic acid solution
20-25 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Dihydrogen hexafluorosilicate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
20-25 wt. % in H2O
Densità
1.22 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
F[H].F[H].F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si.2FH/c1-5(2,3)4;;/h;2*1H
ZEFWRWWINDLIIV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?