200956
Hexafluorophosphoric acid solution
~55 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Hydrogen hexafluorophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
~55 wt. % in H2O
Densità
1.651 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F.FP(F)(F)(F)F
InChI
1S/F5P.FH/c1-6(2,3,4)5;/h;1H
OQWOLAMXNGPSQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.