Documenti fondamentali
679755
Sigma-Aldrich
Hexafluorozirconic acid solution
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Dihydrogen hexafluorozirconate solution, Hydrogen zirconium fluoride
About This Item
Formula condensata:
H2ZrF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Densità
1.512 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
F.F.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Zr/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
DXIGZHYPWYIZLM-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Used for:
  • Hexafluorozirconic acid based surface pretreatments on steel for corrosion resistance
  • Preparation of titania photocatalyst synthesized from ionic-liquid-like precursor
  • Synthesis of fluoride-releasing dental monomer
  • As precursor to ZrO2 ceramic thin films
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)