Documenti fondamentali
347493
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methacrylate
98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.27
Beilstein:
1924212
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<5 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
500 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
51-51.5 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2Si/c1-6(2)7(8)9-10(3,4)5/h1H2,2-5H3
PGQNYIRJCLTTOJ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Protected methacrylate monomer which can be deprotected following polymerization.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)