Documenti fondamentali
274208
Sigma-Aldrich
Dichlorodiethylsilane
97%
Sinonimo/i:
Diethyldichlorosilane, Diethyldichlorosilicon
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2SiCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.11
Beilstein:
605313
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
125-131 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[Si](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
79.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26.1 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Peter Bieling et al.
The EMBO journal, 37(1), 102-121 (2017-11-17)
WASP-family proteins are known to promote assembly of branched actin networks by stimulating the filament-nucleating activity of the Arp2/3 complex. Here, we show that WASP-family proteins also function as polymerases that accelerate elongation of uncapped actin filaments. When clustered on
David Gräfe et al.
Nature communications, 9(1), 2788-2788 (2018-07-19)
Existing photoresists for 3D laser lithography that can be removed after development in a subtractive manner typically suffer from harsh cleavage conditions. Here, we report chemoselectively cleavable photoresists for 3D laser lithography based on silane crosslinkers, allowing the targeted degradation