347485
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate
contains ≤100 ppm BHT as inhibitor, 96%
Sinonimo/i:
2-(Trimethoxysilyl)ethyl methacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<5 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
contiene
≤100 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O3Si/c1-8(2)9(10)11-6-7-12-13(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
WUGOQZFPNUYUOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
347485-100G | 4061837405075 |
347485-25G | 4061837405082 |