34125
Dibromodifluoromethane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Carbon dibromide difluoride, Difluorodibromomethane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.24 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
12.79 psi ( 20 °C)
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
P. eboll.
22-23 °C (lit.)
Punto di fusione
−142-−141 °C (lit.)
Densità
2.297 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(Br)Br
InChI
1S/CBr2F2/c2-1(3,4)5
AZSZCFSOHXEJQE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of 3‑Fluoropyrazoles via Radical-Polar Crossover Photoinduced Cyclization: This study highlights the use of dibromodifluoromethane (CF2Br2) for the synthesis of valuable difluorinated and monofluorinated compounds through a novel photoinduced cyclization process (MA Reed, ND Patil, Synfacts, 2023).
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?