295795
Ethyl bromodifluoroacetate
98%
Sinonimo/i:
2-Bromo-2,2-difluoroacetic acid ethyl ester, Bromodifluoroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroethaneperoxoate, Ethyl difluorobromoacetate
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
112 °C/700 mmHg (lit.)
Densità
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
fluoro
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(F)(F)Br
InChI
1S/C4H5BrF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- substituted ethyl 2′-pyridyldifluoroacetates
- 4-alkoxymethyl- and 4-aryloxymethyl-3,3-difluoropiperidines
- α,α-difluoro-β-lactams
- mono- and difluoromethylated phenanthridine derivatives
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?