Documenti fondamentali
539147
Sigma-Aldrich
Ethyl chlorofluoroacetate
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl(F)CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
133 °C (lit.)
Densità
1.212 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
fluoro
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(F)Cl
InChI
1S/C4H6ClFO2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
WUHVJSONZHSDFC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl chlorofluoroacetate may be used in the synthesis of:
  • chlorofluoroacetamide
  • ethyl α-fluoro silyl enol ether
  • chlorofluoroacetyl chloride
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The preparation of some derivatives of chlorofluoroacetic acid.
Young JA and Tarrant P.
Journal of the American Chemical Society, 71(1), 3278-3285 (1949)
Xiao-Ting Huang et al.
The Journal of organic chemistry, 67(10), 3231-3234 (2002-05-11)
Ethyl alpha-fluoro silyl enol ether is stereoselectively synthesized in high yield from inexpensive chlorofluoroacetate and Mg (or Zn) in DMF (or HMPA). Lewis acid promoted aldol reaction of this enol ether with aldehydes and ketones gives alpha-fluoro-beta-hydroxy esters in good
One-step method for converting esters to acyl chlorides.
Middleton WJ.
The Journal of Organic Chemistry, 44(13), 2291-2292 (1979)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
539147-25G4061836685881