Key Documents
300837
Sigma-Aldrich
Methyl chlorodifluoroacetate
99%
About This Item
Formula condensata:
ClF2CCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.50
Beilstein:
1756072
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.349 (lit.)
P. eboll.
79-81 °C (lit.)
Densità
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
fluoro
Stringa SMILE
COC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C3H3ClF2O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
AWUPLMYXZJKHEG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl chlorodifluoroacetate is a trifluoromethylating agent.
Applicazioni
Methyl chlorodifluoroacetate was used in preparation of 2,2-difluoro-3-hydroxyesters and gem-difluorocyclopropane.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Methyl chlorodifluoroacetate a convenient trifluoromethylating agent.
De-Bao S, et al.
Tetrahedron Letters, 32(52), 7689-7690 (1991)
Preparation of gem-difluorocyclopropanes via decomposition of methyl chlorodifluoroacetate by alkali metal halides.
Wheaton GA and Burton DJ.
Journal of Fluorine Chemistry, 9(1), 25-44 (1977)
Electrochemical, nickel-catalyzed Reformatsky reaction with methyl chlorodifluoroacetate
Mcharek S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 401(1), 211-215 (1991)