229814
Potassium fluoride
≥99.97% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.97% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impurezze
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
858 °C (lit.)
Stringa SMILE
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?