Documenti fondamentali
226866
Sigma-Aldrich
Silver(I) fluoride
99%
Sinonimo/i:
Argentous fluoride, Fluorosilver, Silver monofluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AgF
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
1159 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Densità
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Silver(I)fluoride can be used as a reagent:
  • To synthesize aliphatic fluorinated products via oxidative C-H fluorination reaction using manganese-based catalysts.
  • In fluorinates homocoupling reaction of gem-difluoroalkenes.
It can also be used as a silver precursor salt to prepare silver nanoparticles.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.