A16300
N-Acetylglycine
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Colore
white
Punto di fusione
207-209 °C (lit.)
applicazioni
detection
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?