17934
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in ethanol, for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid in ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hydrogen chloride – ethanol solution, ~1.25 M HCl, for GC derivatization, LiChropur™
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Concentrazione
~1.25 M HCl
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.825 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?