Documenti fondamentali
8.18154
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl chloroformate
for synthesis
Sinonimo/i:
Trichloromethyl chloroformate, Diphosgene, Chloroformic acid trichloromethyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
207-965-9
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
13 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
128 °C/1.013 hPa
Punto di fusione
-57 °C
Densità
1.63 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Trichloromethyl chloroformate for synthesis. CAS 503-38-8, EC Number 207-965-9, chemical formula ClCOOCCl₃.
Risultati analitici
Assay (argentometric)≥ 98.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.635 - 1.642Identity (IR)passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3