336971
Tripropylphosphine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.4584 (lit.)
P. eboll.
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCCP(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
KCTAHLRCZMOTKM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)